missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD25/IL-2R alpha Antibody (143-13), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-47725MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| CD25/IL-2R alpha | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| 143-13 | |
| Flow Cytometry | |
| CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR | |
| Stimulated human leukocytes | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction | |
| 3559 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering