Läs mer
CD25/IL-2R alpha Antibody (143-13), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18702933 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Unit Size:
0.1ml
Product Code. Kvantitet unitSize
18702933 0.1 mL 0.1ml
1 options
Product Code. 18702933 Supplier Novus Biologicals Supplier No. NBP247725MFV610
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Antigen CD25/IL-2R alpha
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 143-13
Konjugera mFluor Violet 610 SE
Utspädning Flow Cytometry
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Värd art Mouse
Immunogen Stimulated human leukocytes
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ