Läs mer
CD25/IL-2R alpha Antibody (280414), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Produktkod. 18551689 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18551689 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18551689 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer MAB24383JF549
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD25/IL-2R alpha
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 280414
Konjugera Janelia Fluor 549
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Värd art Rat
Immunogen Partial recombinant mouse CD25/IL2Ra protein (amino acids 22-236) [UniProt P01590].
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1