missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD25/IL-2R alpha Antibody (basiliximab), CoraFluor™ 1, R&D Systems™

Produktkod. 30154682 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
30154682 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30154682 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP328601CL1
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 07-01-2027
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

A Novus product, part of R&D Systems. Human Monoclonal Antibody

CD25/IL-2R alpha Monoclonal specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for ELISA, Flow Cytometry, Functional.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD25/IL-2R alpha
Användningsområden ELISA, Flow Cytometry, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona basiliximab
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Värd art Human
Immunogen IL-2Ra/ CD25
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG1
Produktlinje Novus
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.