Läs mer
CD25/IL-2R alpha Antibody (Hu107) [DyLight 755], Novus Biologicals™
Produktkod. 18513679 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18513679 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18513679 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB9926Z
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Human Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD25/IL-2R alpha
Användningsområden Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona Hu107
Konjugera DyLight 755
Utspädning Flow Cytometry, Blockade of Receptor-ligand Interaction, CyTOF-ready
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Värd art Human
Immunogen Human CD25/IL-2 R alpha
Reningsmetod Protein A or G purified from cell culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1