Läs mer
CD25/IL-2R alpha Antibody (Hu107), mFluor Violet 450 SE, Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB9926MFV450
5108.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18587807
  • 6395.00 SEK / 0.10ml
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD25/IL-2R alpha
50mM Sodium Borate
Human
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, Blocking Assay, CyTOF
CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR