Läs mer
CD25/IL-2R alpha Antibody (IL2RA/4375R), Alexa Fluor™ 594, Novus Biologicals™
Produktkod. 18598308 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18598308 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18598308 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320703AF594
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD25/IL-2R alpha Monoclonal antibody specifically detects CD25/IL-2R alpha in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD25/IL-2R alpha
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona IL2RA/4375R
Konjugera Alexa Fluor 594
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD25, CD25 antigen, IDDM10, IL-2 receptor subunit alpha, IL2R, IL-2R subunit alpha, IL-2-RA, IL2-RA, interleukin 2 receptor, alpha, interleukin-2 receptor subunit alpha, p55, TAC antigen, TCGFR
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa1-250) corresponding to human CD25/IL-2R alpha
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, B Cell Development and Differentiation Markers, Biologically Active Proteins, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Signal Transduction
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3559
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ