Läs mer
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human, Brilliant Ultraviolet 737, Clone: EH12.1 (also known as EH12), BD Horizon™
Mouse Monoclonal Antibody
5713.80 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD279 (PD-1) |
|---|---|
| Klona | EH12.1 (also known as EH12) |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Ultraviolet 737 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17207894
|
BD Biosciences
612791 |
100 Tests |
5785.00 SEK 5713.80 SEK / 100 tester Save 71.20 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow cytometry.Specifikationer
| CD279 (PD-1) | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Ultraviolet 737 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
| EH12.1 (also known as EH12) | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Human PD-1 Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |