Läs mer
CD279 (PD-1) Mouse anti-Human , PE-CF594, Clone: MIH4, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
1775.13 SEK - 4651.29 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD279 (PD-1) |
|---|---|
| Klona | MIH4 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | PE-CF594 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17217654
|
BD Biosciences
566846 |
25 Tests |
1780.00 SEK 1775.13 SEK / 25 tester Save 4.87 SEK 0.27% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17207654
|
BD Biosciences
566845 |
100 Tests |
4655.00 SEK 4651.29 SEK / 100 tester Save 3.71 SEK 0.08% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD279 (PD-1) Monoclonal antibody specifically detects CD279 (PD-1) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD279 (PD-1) | |
| Flow Cytometry | |
| PE-CF594 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Human PD-1 Transfected Cell Line | |
| Primary |
| MIH4 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| PD1; hPD-1; hPD-l; PDCD1; PDC1; Programmed cell death 1; SLEB2 | |
| IgG1 κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ PE-CF594 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free PE-CF594 were removed. |