missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD2BP2 Antibody, Novus Biologicals™

Produktkod. 18019615 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mg
Förpackningsstorlek:
0.1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18019615 0.1 mg 0.1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18019615 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB1001526

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Goat Polyclonal Antibody

CD2BP2 Polyclonal specifically detects CD2BP2 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Peptide ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD2BP2
Användningsområden Western Blot, Immunohistochemistry, ELISA
Klassificering Polyclonal
Koncentration 0.5 mg/mL
Konjugera Unconjugated
Utspädning Western Blot 0.3 - 10 ug/ml, Immunohistochemistry 5 - 10 ug/ml, Peptide ELISA Detection limit 1:32000
Formulering Tris saline (20 mM Tris pH 7.3, 150 mM NaCl), 0.5% BSA with 0.02% Sodium Azide
Genaccessionsnr. NP_006101.1
Gene Alias CD2 (cytoplasmic tail) binding protein 2, CD2 antigen (cytoplasmic tail) binding protein 2, CD2 antigen (cytoplasmic tail)-binding protein 2, CD2 antigen cytoplasmic tail-binding protein 2, CD2 binding protein 2, CD2 cytoplasmic domain binding protein 2, CD2 cytoplasmic domain-binding protein 2, CD2 tail-binding protein 2, FWP010, KIAA1178, LIN1, Snu40, U5 snRNP 52K protein, U5-52K
Gensymboler CD2BP2
Värd art Goat
Immunogen Peptide with sequence PKRKVTFQGVGDE-C corresponding to N-Terminus according to NP_006101.1.
Reningsmetod Affinity Purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 10421
Testspecificitet Cross reacts with Human. Expected from sequence similarity: Mouse, Rat, Dog and Cow.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
Isotyp IgG
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.