missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD3 epsilon Antibody (C3e/8116R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-20745AF647
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD3 epsilon | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 647 | |
| CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE | |
| Recombinant fragment (around aa1-200) of human CD3 epsilon protein (exact sequence is proprietary) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers | |
| 916 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG κ |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| C3e/8116R | |
| 50 mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering