Läs mer
CD3 epsilon Antibody (RIV9) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Produktkod. 18366633 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18366633 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18366633 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP311471
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD3 epsilon Monoclonal antibody specifically detects CD3 epsilon in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antigen CD3 epsilon
Användningsområden Flow Cytometry, Immunofluorescence, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona RIV9
Koncentration 1 mg/ml
Konjugera Unconjugated
Utspädning Flow Cytometry 0.5 - 1 ug/million cells in 0.1 ml, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Functional
Formulering 10 mM PBS
Gene Alias CD3e antigen, CD3e antigen, epsilon polypeptide (TiT3 complex), CD3e molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3-epsilon, FLJ18683, T3E, T-cell antigen receptor complex, epsilon subunit of T3, T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon chain, T-cell surface glycoprotein CD3 epsilon chain, TCRE
Värd art Mouse
Immunogen Human peripheral lymphocytes
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Apoptosis, Cytokine Research, Diabetes Research, Immunology, Innate Immunity, Signal Transduction, Stem Cell Lines, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 916
Målarter Human, Mouse, Rat
Innehåll och lagring Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotyp IgG3 κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.