Läs mer
IBA Lifesciences CD3 Fab-TACS™ Gravity Kit, Mouse
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
10 Columns
4 Columns
Förpackningsstorlek:
4 uppsättningar
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Kvantitet | 4 Columns |
| Typ | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Art | Mouse |
| Tillräckligt för | 1x108 target cells/column |