missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD3 gamma Antibody (5B7B2) - BSA Free, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
2090.00 SEK - 5600.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD3 gamma |
|---|---|
| Klona | 5B7B2 |
| Koncentration | 1 mg/mL |
| Utspädning | Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000 |
| Användningsområden | Western Blot, Flow Cytometry, ELISA |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18201663
|
Novus Biologicals
NBP2-61729 |
0.1 mL |
5600.00 SEK
0.10ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18602669
|
Novus Biologicals
NBP2-61729-0.025ml |
0.025 mL |
2090.00 SEK
0.03ml |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD3 gamma Monoclonal specifically detects CD3 gamma in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA.Specifikationer
| CD3 gamma | |
| 1 mg/mL | |
| Western Blot, Flow Cytometry, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| CD3g antigen, CD3g antigen, gamma polypeptide (TiT3 complex), CD3g molecule, epsilon (CD3-TCR complex), CD3g molecule, gamma (CD3-TCR complex), CD3-GAMMA, FLJ17620, FLJ17664, FLJ79544, FLJ94613, MGC138597, T3G, T-cell antigen receptor complex, gamma subunit of T3, T-cell receptor T3 gamma chain, T-cell surface glycoprotein CD3 gamma chain | |
| CD3G | |
| IgG1 | |
| Protein G purified |
| 5B7B2 | |
| Western Blot 1:100-1:2000, Flow Cytometry 1:10-1:1000, ELISA 1:100-1:2000 | |
| Monoclonal | |
| Purified | |
| Apoptosis, Innate Immunity | |
| 917 | |
| Purified recombinant fragment of human CD3G (AA: extra 23-116) expressed in E. Coli. | |
| Primary | |
| 20.5 kDa |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel