Läs mer
IBA Lifesciences CD3 Isolation Kit for FABian™, Mouse
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 Kit
10 Kits
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Givarkälla | Mouse Spleen |
| För användning med (applikation) | Isolation of label-free cells |
| Tillräckligt för | 6x107 target cells/column |
| Kvantitet | 10 Kits |