Läs mer
CD3 Mouse anti-Human, APC, Clone: UCHT1, BD
Mouse Monoclonal Antibody
760.77 SEK - 14498.50 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD3 |
|---|---|
| Klona | UCHT1 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | APC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15851359
|
BD Biosciences
561810 |
25 Tests |
765.00 SEK 760.77 SEK / Varje Save 4.23 SEK 0.55% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
10106503
|
BD Biosciences
555335 |
100 Tests |
3165.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
15861359
|
BD Biosciences
561811 |
500 Tests |
14500.00 SEK 14498.50 SEK / Varje Save 1.50 SEK 0.01% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The UCHT1 monoclonal antibody specifically binds to the human CD3ε-chain, a 20-kDa subunit of the CD3/T cell antigen receptor complex. CD3ε is expressed on 70-80% of normal human peripheral blood lymphocytes and 60-85% of thymocytes. Studies from the HLDA Workshop show that this antibody is mitogenic for CD3ε-positive cells when used in conjunction with costimulatory agents such as pokeweed mitogen or anti-CD28 antibody. CD3 plays a central role in signal transduction during antigen recognition. The UCHT1 antibody stains both surface and intracellular CD3ε unlike the other CD3 clone, HIT3a, that stains only extracellular CD3ε.
Specifikationer
| CD3 | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| IgG1 κ | |
| Affinity Purified |
| UCHT1 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| Human infant thymocytes and peripheral blood lymphocytes from a Sézary Syndrome donor | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |