Läs mer
CD3 Mouse anti-Human , BV510, Clone: OKT3, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
2204.20 SEK - 5214.11 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD3 |
|---|---|
| Klona | OKT3 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | Brilliant Violet 510 |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
17237604
|
BD Biosciences
566780 |
25 Tests |
2235.00 SEK 2204.20 SEK / 25 tester Save 30.80 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
17227604
|
BD Biosciences
566779 |
100 Tests |
5280.00 SEK 5214.11 SEK / 100 tester Save 65.89 SEK 1% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD3 Monoclonal antibody specifically detects CD3 in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD3 | |
| Flow Cytometry | |
| Brilliant Violet 510 | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
| Primary |
| OKT3 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| CD3E; CD3e; T-cell surface antigen T3/Leu-4 epsilon; T3E; TCRE | |
| IgG2a κ | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV510 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV510 were removed. |