Läs mer
R&D Systems™ CD300c Overexpression Lysate
Produktkod. 18281163 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mg
Produktkod. Kvantitet
18281163 0.1 mg
1 options
Produktkod. 18281163 Leverantör R&D Systems™ Leverantörsnummer NBL108931
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 18-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems.
The CD300c/LMIR2 Overexpression Lysate is derived from human. It has been validated for the following applications: Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Celllinje The lysate was created in HEK293T cells, using plasmid ID RC24678 and based on accession number NM_6678. The protein contains a C-terminal DDK tag.
Kvantitet 0.1 mg
Förvaringsbuffert RIPA buffer
Renhet Protein
Testspecificitet Homo sapiens CD300c molecule (CD300C), mRNA.
Innehåll och lagring -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Produktlinje Novus
Forskningskategori Immunology
Proteintillstånd Native
För användning med (applikation) Western Blot
For Research Use Only