missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Invitrogen™ CD305 (LAIR1) Monoclonal Antibody (NKTA255), NovaFluor™ Yellow 700, eBioscience™, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
2035.00 SEK - 4510.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD305 (LAIR1) |
|---|---|
| Klona | NKTA255 |
| Koncentration | 0.6 μg/Test |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30088466
|
Invitrogen™
H081T02Y06-A |
25 Tests |
2035.00 SEK
Paket med 25 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30089059
|
Invitrogen™
H081T03Y06-A |
100 Tests |
4510.00 SEK
Paket med 100 |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD305 (LAIR1) Monoclonal antibody specifically detects CD305 (LAIR1) in Human samples. It is validated for Flow CytometrySpecifikationer
| CD305 (LAIR1) | |
| 0.6 μg/Test | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.2 | |
| 5133400O11Rik; BB115266; CD305; D7Bwg0421e; immunoglobulin heavy chain variable region; Lair1; Lair-1; leukocyte associated immunoglobulin like receptor 1; leukocyte-associated Ig-like receptor 1; leukocyte-associated Ig-like receptor-1; leukocyte-associated immunoglobulin-like receptor 1; rLAIR1 | |
| IgG1 | |
| Affinity chromatography | |
| Antibody |
| NKTA255 | |
| Flow Cytometry | |
| NovaFluor Yellow 700 | |
| Mouse | |
| Human | |
| Q6GTX8 | |
| 3903 | |
| Primary | |
| 4°C, store in dark, DO NOT FREEZE! | |
| LAIR1 |
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel