Läs mer
CD31/PECAM-1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
2890.00 SEK - 5240.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD31/PECAM-1 |
|---|---|
| Utspädning | Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500 |
| Användningsområden | Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassificering | Polyclonal |
| Konjugera | Unconjugated |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
18238050
|
Novus Biologicals
NBP2-54655 |
100 μL |
5240.00 SEK
100µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
18610857
|
Novus Biologicals
NBP2-54655-25ul |
25 μL |
2890.00 SEK
25µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
CD31/PECAM-1 Polyclonal specifically detects CD31/PECAM-1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin.Specifikationer
| CD31/PECAM-1 | |
| Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| RUO | |
| Human | |
| 5175 | |
| This CD31/PECAM-1 Antibody was developed against a recombinant Protein corresponding to amino acids: APPANFTIQKEDTIVSQTQDFTKIASKSDSGTYICTAGIDKVVKKSNTVQIVVCEMLSQPRISYDAQFEVIKGQTIEVRCESISGTLPISYQLLKTSKVLENSTKNSNDPAVFKDNPTEDVEYQCVADNCHSHAKMLSEVL | |
| Primary | |
| Specificity of antibody verified on a Protein Array containing target protein plus 383 other non-specific proteins. |
| Immunohistochemistry-Paraffin 1:100 - 1:500 | |
| Polyclonal | |
| Rabbit | |
| Angiogenesis, Cancer, Cellular Markers, Cytoskeleton Markers, Embryonic Stem Cell Markers, Endothelial Cell Markers, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| PBS, pH 7.2, containing 40% glycerol with 0.02% Sodium Azide | |
| PECAM1 | |
| IgG | |
| Affinity Purified | |
| 82.5 kDa |
For Research Use Only