Learn More
CD34 Antibody (700011), PerCP, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18675133 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Kvantitet:
0.1 mL
Artikelnummer. Kvantitet
18675133 0.1 mL
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18675133 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. FAB6518C
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Rat Monoclonal Antibody
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen CD34
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 700011
Konjugera PerCP
Utspädning Flow Cytometry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule
Värd art Rat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse CD34, Thr35-Thr287, Accession # Q64314
Reningsmetod Protein A or G purified from hybridoma culture supernatant
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 947
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG2a
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.