Läs mer
CD34 Antibody (rHPCA1/8500), PerCP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18630914 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18630914 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18630914 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP320978PCP
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD34
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona rHPCA1/8500
Konjugera PerCP
Formulering PBS
Gene Alias CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant fragment (around aa100-300) of human CD34 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 947
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 λ