missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD34 Antibody (SPM610), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-11532MFV500
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD34 Monoclonal antibody specifically detects CD34 in Human, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| CD34 | |
| Monoclonal | |
| mFluor Violet 500 SE | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Rat | |
| Purified |
| Flow Cytometry | |
| SPM610 | |
| Flow Cytometry | |
| CD34 antigenhematopoietic progenitor cell antigen CD34, CD34 molecule | |
| Recombinant full-length human CD34 protein (Uniprot: P28906) | |
| 0.1 mL | |
| Adaptive Immunity, Angiogenesis, B Cell Development and Differentiation Markers, Breast Cancer, Cancer, Cell Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Hypoxia, Immunology, Innate Immunity, Mast Cell Markers, Mesenchymal Stem Cell Markers, Myeloid Cell Markers, Myeloid derived Suppressor Cell, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Stem Cell Markers, Tumor Suppressors | |
| 947 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering