Läs mer
CD34 Mouse anti-Human, PE, Clone: 581, BD
Mouse Monoclonal Antibody
727.60 SEK - 2855.83 SEK
Specifikationer
Antigen CD34
Klona 581
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Konjugera PE
Se fler specifikationer
Produkter 2
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Kvantitet Pris Kvantitet och tillgänglighet  
15850619
Visa dokument
BD Biosciences
560941
25 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
740.00 SEK
727.60 SEK / Varje
Save 12.40 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
10285964
Visa dokument
BD Biosciences
555822
100 Tests
ONLINE EXCLUSIVE PRICE
2895.00 SEK
2855.83 SEK / Varje
Save 39.17 SEK
1% Av
Se alternativa produkter
Spara upp till 
»
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
The 581 monoclonal antibody specifically binds to CD34, a sialomucin-like type I transmembrane glycoprotein. This single-chain, 105-120 kDa, heavily O-glycosylated protein is expressed on hematopoietic progenitor cells, vascular endothelium, bone marrow stromal cells and embryonic fibroblasts. The cytoplasmic region of the CD34 antigen is a target for phosphorylation by activated protein kinase C suggesting CD34 may play a role in signal transduction. CD34 may also play a role as an adhesion molecule since it binds to CD62E and CD62L. Clone 581 binds to the class III CD34 epitope, it is resistant to neuraminidase, chymopapain and glycoprotease. The 581 antibody blocks reactivity of another anti-CD34 monoclonal antibody, 8G12.
Specifikationer
Specifikationer
CD34
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
581
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
gp105-120; My10; Hematopoietic progenitor cell antigen CD34
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Produktspecifikationer