Läs mer
CD35 Antibody (8C12), DyLight 755 - Chimeric, Novus Biologicals™
Produktkod. 18781373 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18781373 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18781373 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP252668IR
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Mouse samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD35
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona 8C12
Konjugera DyLight 755
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Värd art Rabbit
Immunogen Purified murine CR1 protein.
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1378
Målarter Mouse
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG κ