Läs mer
CD35 Antibody (CR1/8598R), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-24299UV
5499.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18582218
  • 6430.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD35
Monoclonal
DyLight 350
complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary)
0.1 mL
Immunology
1378
Store at 4°C in the dark.
IgG κ
Immunohistochemistry (Paraffin)
CR1/8598R
50mM Sodium Borate
Rabbit
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified