Läs mer
CD35 Antibody (CR1/8833R), Biotin, R&D Systems™
Produktkod. 18609964 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18609964 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18609964 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP324014B
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 30-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Rabbit Monoclonal Antibody
CD35 Monoclonal antibody specifically detects CD35 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD35
Användningsområden Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona CR1/8833R
Konjugera Biotin
Formulering PBS
Gene Alias complement component (3b/4b) receptor 1 (Knops blood group), KN
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant fragment (around aa600-900) of human CD35 protein (exact sequence is proprietary)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 1378
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Produkttyp Antibody
Form Purified
Isotyp IgG κ
Produktlinje Novus