Läs mer
CD35 Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
1613.55 SEK - 4562.45 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD35 |
|---|---|
| Klona | 1B8E6 |
| Koncentration | 1000 μg/mL |
| Användningsområden | Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA |
| Klassificering | Monoclonal |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
30236624
|
Proteintech
68033-1-IG-150UL |
150 μL |
4562.45 SEK
150µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
30235940
|
Proteintech
68033-1-IG-20UL |
20 μL |
1613.55 SEK
20µL |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The CD35 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human CD35. This antibody recognizes human antigen. The CD35 antibody has been validated for the following applications: IHC, IF-P, ELISA analysis.Specifikationer
| CD35 | |
| 1000 μg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| 1378 | |
| IgG1 | |
| Protein A purification | |
| Monoclonal Antibody |
| 1B8E6 | |
| Immunohistochemistry, Immunofluorescence, ELISA | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Human | |
| Recombinant Protein | |
| Primary | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. |