missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD36 Antibody (008), PE, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP2-89623PE
4904.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD36 Monoclonal antibody specifically detects CD36 in Human samples. It is validated for ELISA
Specifikationer
| CD36 | |
| Monoclonal | |
| PE | |
| PBS | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
| ELISA | |
| 008 | |
| ELISA | |
| BDPLT10, CD36 antigen (collagen type I receptor, thrombospondin receptor), CD36 molecule (thrombospondin receptor), CHDS7, cluster determinant 36, FAT, Fatty acid translocase, Glycoprotein IIIb, GP3B, GP4, GPIIIB, GPIV, leukocyte differentiation antigen CD36, PAS IV, PAS-4 protein, PASIV, platelet glycoprotein 4, platelet glycoprotein IV, SCARB3, scavenger receptor class B, member 3 | |
| This antibody was obtained from a rabbit immunized with purified, recombinant Human CD36 extracellular domain (Gly30-Asn439; Accession#: NP_001001547.1). | |
| 0.1 mL | |
| Cancer, Cardiovascular Biology, Cellular Markers, Endothelial Cell Markers, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Innate Immunity, Lipid and Metabolism, Stem Cell Markers | |
| 948 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering