Läs mer
CD37 Antibody (424925), mFluor Violet 610 SE, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals FAB4625MFV610
5108.50 SEK valid until 2025-12-16
BÄSTA PRIS på kampanj! Använd kampanjkod: "24090" för att få ditt kampanjpris.
Produktkod. 18557497
  • 6390.00 SEK / 0.10ml
Define Immunology Research on Your Terms With R&D Systems
Använd kampanjkoden 24090
Visa alla kampanjer
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
CD37 Monoclonal antibody specifically detects CD37 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
CD37
Monoclonal
mFluor Violet 610 SE
50mM Sodium Borate
Mouse
0.1 mL
Cellular Markers, Immunology
951
Store at 4C in the dark.
Flow Cytometry, CyTOF
424925
Flow Cytometry, CyTOF-ready
CD37 antigentetraspanin-26, CD37 molecule, cell differentiation antigen 37, GP52-40, leukocyte antigen CD37, MGC120234, Tetraspanin-26, Tspan-26, TSPAN26leukocyte surface antigen CD37
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human CD37, Accession # Q96LM7
RUO
Primary
Human
IgG2a