Läs mer
Novus Biologicals™ CD38 Antibody Pair [HRP]
Handla allt Bio Techne Produkter
Kvantitet:
15 Plates
5 tallrikar
Beskrivning
This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CD38.
Specifikationer
Specifikationer
| Analysintervall | 93.75 pg/mL |
| Analyskänslighet | 39.06-2500 pg/mL |
| Analysera | Sandwich ELISA |
| Konjugera | HRP |
| Produkttyp | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes an antibody specific for Human CD38. |
| Målarter | Human |
| För användning med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gene Alias | ADP-ribosyl cyclase 1, ADP-ribosyl cyclase/cyclic ADP-ribose hydrolase, cADPr hydrolase 1, CD38 antigen, CD38 antigen (p45), CD38 molecule, Cyclic ADP-ribose hydrolase 1, EC 3.2.2.5, NAD(+) nucleosidase, T10 |
| Gen-ID (Entrez) | 952 |
| Visa mer |