missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD39/ENTPD1 Antibody (TTX-030) [Janelia Fluor™ 525], Novus Biologicals™

Produktkod. 30164839
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
30164839 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30164839 Leverantör Novus Biologicals (Bio-Techne) Leverantörsnummer NBP328631JF525

Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Human Monoclonal Antibody

CD39/ENTPD1 Monoclonal antibody specifically detects CD39/ENTPD1 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD39/ENTPD1
Användningsområden Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Klassificering Monoclonal
Klona TTX-030
Konjugera Janelia Fluor 525
Formulering 50mM Sodium Borate
Gene Alias ATPDase, CD39 antigen, CD39EC 3.6.1.5, DKFZp686D194, DKFZp686I093, EC 3.6.1, Ecto-apyrase, Ecto-ATP diphosphohydrolase 1, Ecto-ATPase 1, Ecto-ATPDase 1, ectonucleoside triphosphate diphosphohydrolase 1, FLJ40921, FLJ40959, Lymphoid cell activation antigen, NTPDase 1, NTPDase-1
Värd art Human
Immunogen ENTPD1/ CD39
Reningsmetod Protein A purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Lipid and Metabolism, Myeloid derived Suppressor Cell
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 953
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG4
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.