missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD4 Antibody (RPA-T4), CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Produktkod. 30155906 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30155906 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 30155906 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB37912CL1

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD4
Användningsområden Flow Cytometry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona RPA-T4
Konjugera CoraFluor 1
Formulering PBS
Gene Alias CD_antigen: CD4, CD4, CD4 antigen, CD4 antigen (p55), CD4 molecule, CD4 receptor, CD4mut, T-cell surface antigen T4/Leu-3, T-cell surface glycoprotein CD4
Värd art Mouse
Immunogen PHA-stimulated human PBMC, Accession # P01730
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Immunology, Innate Immunity, Regulatory Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 920
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre
Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.