Läs mer
IBA Lifesciences CD4 Isolation Kit for FABian™
Produktkod. 15849774 Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
10 uppsättningar
Produktkod. 15849774
Brand: IBA Lifesciences 66002001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
IBA Lifesciences™ CD4 Isolation Kit for FABian™ is for reversible cell isolation delivering label-free target cells.
  • The kit is used for the selection of CD4+ T cells from whole blood or buffy coat in conjunction with the FABian™ system.
  • It includes CD4 Fab-Strep (human), the Cell Isolation Column, Cell Isolation Buffer, Biotin for Cell Elution and tubes and a luer lock adapter with the syringe.
  • Each kit is sufficient for one FABian™ run to isolate cells from 9 ml whole blood.
Specifikationer
Produkttyp Non-magnetic Cell Isolation Kit
Innehåll och lagring 2°C to 8°C
Givarkälla Human Whole Blood
För användning med (applikation) Isolation of label-free cells
Tillräckligt för 9 mL Whole Blood
Kvantitet 1 Kit, Human