missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD4 Mouse anti-Human , BV510, Clone: OKT4, BD Biosciences™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: BD Biosciences 566805
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD4 Monoclonal antibody specifically detects CD4 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
Specifikationer
| CD4 | |
| Monoclonal | |
| Brilliant Violet 510 | |
| CD4 antigen (p55); T-cell surface antigen T4/Leu-3 | |
| Sheep Erythrocyte Rosette-purified Human T Cells | |
| RUO | |
| Human | |
| IgG2b Kappa |
| Flow Cytometry | |
| OKT4 | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Mouse | |
| 25 Tests | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant or ascites by affinity chromatography. The antibody was conjugated with BD Horizon™ BV510 under optimum conditions, and unconjugated antibody and free BD Horizon™ BV510 were removed. |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering