Läs mer
CD4 Rat, APC-Cy7, Clone: RM4-5, enQuireBio™
Produktkod. 15972608
Change view
Kvantitet:
100 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15972608 25 μg 25µg
15962608 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15972608 Leverantör EnquireBio Leverantörsnummer QAB9APC725ug
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rat Monoclonal Antibody
Specifikationer
Antigen CD4
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona RM4-5
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugera APC-Cyanine7
Formulering 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Genaccessionsnr. NP_038516
Gensymboler Cd4
Värd art Rat
Reningsmetod Protein A/G Purified
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 12504
Innehåll och lagring Store at 2-4°C.
Isotyp IgG2a κ