Learn More
CD43 Monoclonal Antibody (DFT-1), PE, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Invitrogen MA182283
Codice prodotto. 11520133
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi »
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Reconstitute with 1 mL of distilled water. After reconstitution, store product undiluted at 4oC in the dark. For FACS analysis, use 10 μL of the suggested working dilution to label 1x10^6 cells in 100 μL. Mouse anti Human CD43 antibody, clone DFT-1 recognizes human CD43 also known as leukosialin or sialophorin.
CD43 Monoclonal antibody specifically detects CD43 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
CD43
Monoclonal
Conc. Not Determined
PBS with 1% BSA, 5% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P16150
SPN
KG-1 cells.
100 Tests
Primary
Human
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
DFT-1
PE
SPN
3E8 antigen; A630014B01Rik; B-cell differentiation antigen LP-3; CD43; CD43 cytoplasmic tail; CD43-ct; Galactoglycoprotein; GALGP; gpL115; Leukocyte sialoglycoprotein; leukosialin; leukosianin; LOC101120462; LOW QUALITY PROTEIN: leukosialin; Lsn; Lsn1; Ly48; Ly-48; Lymphocyte antigen 48; sialophorin; sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43); sialophorin gpL115; SPN; W3/13 antigen
Mouse
Protein G
RUO
6693
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Lyophilized
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato