Läs mer
CD43/Sialophorin Antibody (290111), HRP, Novus Biologicals™
Produktkod. 18625313 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18625313 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18625313 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer FAB2038H
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD43/Sialophorin
Användningsområden Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF
Klassificering Monoclonal
Klona 290111
Konjugera HRP
Utspädning Flow Cytometry, Immunocytochemistry, CyTOF-ready
Formulering PBS
Gene Alias CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43)
Värd art Mouse
Immunogen NS0 mouse myeloma cell line transfected with human CD43, Ser20-Pro400, Accession # P16150
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6693
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG2b