Läs mer
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/1766R), Alexa Fluor™ 647, Novus Biologicals™
Produktkod. 18749712 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
100 μg
Produktkod. Kvantitet
18749712 100 μg
1 options
Produktkod. 18749712 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP254344AF647
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Rabbit Monoclonal Antibody
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD43/Sialophorin
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SPN/1766R
Konjugera Alexa Fluor 647
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43)
Värd art Rabbit
Immunogen Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 100 μg
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6693
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG