missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/2049R), Alexa Fluor™ 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08244AF350
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD43/Sialophorin | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 350 | |
| CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43) | |
| Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150) | |
| 100 μg | |
| B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology | |
| 6693 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| SPN/2049R | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering