Läs mer
CD43/Sialophorin Antibody (SPN/839), DyLight 405, Novus Biologicals™
Produktkod. 18769492 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Produktkod. Kvantitet
18769492 0.1 mL
1 options
Produktkod. 18769492 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP247879V
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD43/Sialophorin Monoclonal antibody specifically detects CD43/Sialophorin in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunofluorescence, CyTOF
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD43/Sialophorin
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassificering Monoclonal
Klona SPN/839
Konjugera DyLight 405
Formulering 50 mM Sodium Borate
Gene Alias CD43 antigen, CD43), Galactoglycoprotein, GALGP, Leukocyte sialoglycoprotein, Sialophorin, sialophorin (gpL115, leukosialin, CD43)
Värd art Mouse
Immunogen Recombinant full-length human CD43/Sialophorin protein (Uniprot: P16150)
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin B Cell Development and Differentiation Markers, Immunology
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6693
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1 κ