Läs mer
CD437, MedChemExpress
Produktkod. 16494366
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
50mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16494366 100 mg 100mg
16452606 25 mg -
16429636 50 mg 50mg
16403078 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16494366 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY100532
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 01-12-2026
MedChemExpress CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
CD437 is a selective Retinoic Acid Receptor γ (RARγ) agonist.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material CD437
CAS 125316-60-1
Färg Yellow
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H26O3
Kvantitet 100 mg
Synonym AHPN
Löslighetsinformation DMSO : 150 mg/mL (376.42 mM; Need ultrasonic and warming)
LEDER O=C(C1=CC=C2C=C(C3=CC=C(O)C(C4(C5)CC6CC5CC(C6)C4)=C3)C=CC2=C1)O
Molekylvikt (g/mol) 398.49
Formel vikt 398.49
Procent renhet 98.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Cancer-programmed cell death