Läs mer
Molecular Probes™ CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit för Live Cell Imaging
Produktkod. 15305676
Change view
Kvantitet:
50 tester
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15305676 50 tester 1 uppsättning
1 options
Produktkod. 15305676 Leverantör Molecular Probes™ Leverantörsnummer A25528
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit för Live Cell Imaging
Molecular Probes™ humana pluripotenta stamceller (PSC) levande avbildningskit tillhandahåller reagens för överlägsen avbildning av levande mänskliga PSC. Denna CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit innehåller en optimalt märkt primär antikropp parad med reducerad bakgrundsbildmedium ( FluoroBrite™ DMEM ) för specifik detektion av den negativa PSC-markören CD44. För fixerad cellfärgning av PSC-markörer och groddlagermarkörer rekommenderar vi Pluripotent Stem Cell 4-Marker Immunocytochemistry Kit och 3-Germ Layer Immunocytochemistry Kit .
Med CD44 Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit för Live Cell Imaging, du kan:
  • Upptäck uttrycket av en negativ pluripotent stamcellsmarkör med hjälp av en optimalt färgämneskonjugerad antikropp
  • Bevara cellhälsa och maximera fluorescenssignalen med FluoroBrite™ DMEM-bildmedium
  • Färga levande cellprov med tillförsikt med hjälp av reagenser som testats för att vara fria från vanliga föroreningar
  • Kombinera med ytterligare markörer för att få mer information per prov
    Upptäck uttryck av en negativ PSC-markör
    Drivs av den höga prestanda av ljusa, fotostabila Alexa Fluor™ färgämnen möjliggör detta kit tillförlitlig detektering av CD44 i levande celler. CD44 saknas i PSC och uttrycks på ytan av många andra celltyper, inklusive fibroblaster från människa och mus. Detta antikroppskonjugat har visats visa överlägsna färgningsresultat när det används med FluoroBrite™ DMEM.
    Bevara cellhälsa och maximera signalen
    Färgar in celler FluoroBrite™ DMEM maximerar cellhälsan och förbättrar signal-brusförhållandet när man utför levande cellfluorescensavbildning.
    Färga levande cellprover med tillförsikt
    Till skillnad från de flesta andra konjugerade antikroppar är reagenserna i detta kit μ0,2 m sterilfiltrerade och testade för att vara fria från vanliga föroreningar.
    Kombinera med andra markörer
    För att få mer information per prov, kombinera detta kit med TRA-1-60 Alexa Fluor™ 555 Conjugate Kit för Live Cell Imaging eller TRA-1-60 Alexa Fluor™ 594 Konjugatsats för levande cellavbildning .
    Vad du får
    CD44 kan lätt skalas till alla odlingstallrikar, maträtter eller objektglasformat Alexa Fluor™ 488 Conjugate Kit levereras med reagens som är tillräckligt för att färga 50 prover med en μ200 L färgningsvolym och inkluderar:
  • 200 μl Alexa Fluor™ 488 råttan mot människa och mus CD44 (50X koncentration)
  • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Specifikationer
    Innehåll och lagring
    • 200μ L av Alexa Fluor™ 488 Råtta Anti-Human och mus CD44 (50x koncentration) (förvaras vid 2 °C till 8 °C)
    • 500 ml FluoroBrite™ DMEM
    • Förvara vid 2 °C till 8 °C, skydda mot ljus
    Typ av färg Alexa Fluor™ 488
    Kvantitet 50 tester
    Produktlinje Alexa Fluor
    Produkttyp Konjugatsats