missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

CD44 Antibody (VFF-8), DyLight 405 - variant 5, Novus Biologicals™

Produktkod. 18064885 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
18064885 0.1 mL 0.1ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 18064885 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NB10065533V

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

Mouse Monoclonal Antibody

CD44 Monoclonal specifically detects CD44 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifikationer

Antigen CD44
Användningsområden Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunohistochemistry (Frozen)
Klassificering Monoclonal
Klona VFF-8
Konjugera DyLight 405
Utspädning Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry-Paraffin, Immunohistochemistry-Frozen
Genaccessionsnr. P16070
Gene Alias CD44 antigen, CD44 molecule (Indian blood group), CD44R, CDw44, cell surface glycoprotein CD44, chondroitin sulfate proteoglycan 8, CSPG8, ECMR-III, Epican, Extracellular matrix receptor III, GP90 lymphocyte homing/adhesion receptor, HCELL, hematopoietic cell E- and L-selectin ligand, Heparan sulfate proteoglycan, Hermes antigen, homing function and Indian blood group system, HUTCH-I, Hyaluronate receptor, IN, LHR, MC56, MDU2CD44 antigen (homing function and Indian blood group system), MDU3CDW44, MIC4MGC10468, Pgp1, PGP-1, PGP-I, Phagocytic glycoprotein 1, Phagocytic glycoprotein I
Gensymboler CD44
Värd art Mouse
Immunogen Made to Human CD44v5
Reningsmetod Protein A or G purified
Kvantitet 0.1 mL
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cancer, Cell Biology, Extracellular Matrix, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Signal Transduction, Stem Cell Markers
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 960
Testspecificitet Specifically recognizes an epitope encoded by exon v5 on the variant portion of human CD44.
Målarter Human
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Form Purified
Isotyp IgG1
Visa mer Visa mindre

For Research Use Only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.