Läs mer
CD45.1 Mouse, PE-Cy7, Clone: A20, enQuireBio™
Produktkod. 15952018
Change view
Kvantitet:
100 μg
25 μg
Förpackningsstorlek:
100µg
25µg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15952018 25 μg 25µg
15942018 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15952018 Leverantör EnquireBio Leverantörsnummer QAB42PE725ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1470.00 SEK
    1201.82 SEK / 25µg
    Save 268.18 SEK
    18% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 29-09-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Mouse Monoclonal Antibody
Specifikationer
Antigen CD45.1
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona A20
Koncentration 0.5mg/mL
Konjugera PE-Cyanine7
Formulering 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Genaccessionsnr. NP_001255215
Gensymboler Ptprc
Värd art Mouse
Reningsmetod Protein A/G Purified
Kvantitet 25 μg
Regulatorisk status RUO
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 19264
Innehåll och lagring Store at 2-4°C.
Isotyp IgG2a κ