Läs mer
CD45 Mouse anti-Human, Clone: 2D1, BD™
Produktkod. 15846098
Change view
Kvantitet:
100 Tests
Produktkod. Kvantitet
15846098 100 Tests
1 options
Produktkod. 15846098 Leverantör BD Biosciences Leverantörsnummer 347460
Mouse Monoclonal Antibody
CD45 Monoclonal antibody specifically detects CD45 in Human samples. It is validated for Flow cytometry.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD45
Användningsområden Flow Cytometry
Klassificering Monoclonal
Klona 2D1
Koncentration 25μg/mL
Konjugera Unconjugated
Beskrivning Vol. Per test: 20μL
Formulering Phosphate buffered saline with gelatin and 0.1% sodium azide.
Värd art Mouse
Kvantitet 100 Tests
Regulatorisk status RUO
Forskningsdisciplin Cell Biology
Primär eller sekundär Primary
Målarter Human
Form Purified
Isotyp IgG1 κ
Visa mer Visa mindre
For Reseach Use Only.