Läs mer
IBA Lifesciences CD45RA Isolation Kit for FABian™
Handla allt IBA Lifesciences Produkter
Kvantitet:
1 Kit, Human
10 Kits, Human
Beskrivning
Specifikationer
Specifikationer
| Produkttyp | Non-magnetic Cell Isolation Kit |
| Innehåll och lagring | 2°C to 8°C |
| Givarkälla | Human Whole Blood or Buffy Coat |
| För användning med (applikation) | Isolation of label-free cells |
| Tillräckligt för | 9 mL Whole Blood |
| Kvantitet | 1 Kit, Human |