Läs mer
CD45RA Mouse anti-Human, APC, Clone: HI100, BD
Mouse Monoclonal Antibody
906.29 SEK - 3175.00 SEK
Specifikationer
| Antigen | CD45RA |
|---|---|
| Klona | HI100 |
| Användningsområden | Flow Cytometry |
| Klassificering | Monoclonal |
| Konjugera | APC |
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktkod | Brand | Kvantitet | Pris | Kvantitet och tillgänglighet | |||||
|
15891429
|
BD Biosciences
561884 |
25 Tests |
910.00 SEK 906.29 SEK / Varje Save 3.71 SEK 0.41% Av |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
|
10091934
|
BD Biosciences
550855 |
100 Tests |
3175.00 SEK
Varje |
Vänligen Logga in för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag! | |||||
Beskrivning
The HI100 monoclonal antibody specifically binds to the 220 kDa isoform of the human leukocyte common antigen, CD45RA. CD45RA is expressed on approximately 40-50% of peripheral CD4+ T cells, 50% of peripheral CD8+ T cells and on a portion of B cells and monocytes. The CD45RA antigen is expressed by naοve and activated T cells. CD45RA-specific antibodies are useful for the study of the suppressor/inducer subpopulation of CD4+ lymphocytes.
Specifikationer
| CD45RA | |
| Flow Cytometry | |
| APC | |
| RUO | |
| Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide. | |
| Primary | |
| Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze. |
| HI100 | |
| Monoclonal | |
| Mouse | |
| Human | |
| IgG2b κ | |
| Affinity Purified |