missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
CD45RB Antibody (rPTPRC/1132), Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-08909AF488
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
CD45RB Monoclonal antibody specifically detects CD45RB in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
| CD45RB | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 488 | |
| B220, CD45 antigen, CD45R, EC 3.1.3.48, L-CA, LY5, protein tyrosine phosphatase, receptor type, C, receptor-type tyrosine-protein phosphatase C, T200 glycoprotein, T200 leukocyte common antigen, T200receptor type, c polypeptide | |
| Recombinant full-length human CD45RB protein (Uniprot: P08575) | |
| 100 μg | |
| Adaptive Immunity, Cell Biology, Cellular Markers, Cytokine Research, Hematopoietic Stem Cell Markers, Immunology, Mesenchymal Stem Cell Markers, Microglia Markers, Neuronal Cell Markers, Neuroscience, Signal Transduction, Stem Cell Markers | |
| 5788 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG1 κ |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| rPTPRC/1132 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Mouse | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering