Läs mer
CD46 Antibody (122.2), mFluor Violet 500 SE, Novus Biologicals™
Produktkod. 18762773 Handla allt Bio Techne Produkter
Change view
Kvantitet:
0.1 mL
Förpackningsstorlek:
0.1ml
Produktkod. Kvantitet unitSize
18762773 0.1 mL 0.1ml
1 options
Produktkod. 18762773 Leverantör Novus Biologicals Leverantörsnummer NBP233159MFV500
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Mouse Monoclonal Antibody
CD46 Monoclonal antibody specifically detects CD46 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Antigen CD46
Användningsområden Flow Cytometry
Konjugera mFluor Violet 500 SE
Utspädning Flow Cytometry
Gene Alias AHUS2, CD46 antigen, CD46 molecule, complement regulatory protein, membrane cofactor protein (CD46, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen), MIC10, TLXcomplement regulatory protein, trophoblast leucocyte common antigen, Trophoblast leukocyte common antigen, trophoblast-lymphocyte cross-reactive antigen
Immunogen Recombinant human CD46 protein (Uniprot: P15529)
Kvantitet 0.1 mL
Primär eller sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 4179
Innehåll och lagring Store at 4C in the dark.
Isotyp IgG1 κ